Läs mer
JTC-801, MedChemExpress
Beskrivning
JTC-801 is a selective opioid receptor-like1 (ORL1) receptor antagonist, binding to ORL1 receptor with a Ki value of 8.2 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | JTC-801 |
| CAS | 244218-51-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H26ClN3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (223.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 0.33 mg/mL (0.74 mM) |
| LEDER | NC1=CC(C)=NC2=C1C=C(NC(C3=C(COC4=CC=C(C=C4)CC)C=CC=C3)=O)C=C2.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 447.96 |
| Formel vikt | 447.96 |
| Visa mer |