Läs mer
JTE 013, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(2,6-dichloro-4-pyridyl)-3-[(4-isopropyl-1,3-dimethyl-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl)amino]urea |
| CAS | 383150-41-2 |
| Molekylformel | C17H19Cl2N7O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | JTE 013 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19Cl2N7O/c1-8(2)11-7-14(22-16-15(11)9(3)25-26(16)4)23-24-17(27)20-10-5-12(18)21-13(19)6-10/h5-8H,1-4H3,(H,22,23)(H2,20,21,24,27) |
| LEDER | CC(C)c1cc(NNC(=O)Nc2cc(Cl)nc(Cl)c2)nc3c1c(C)nn3C |
| IUPAC-namn | 1-(2,6-dichloropyridin-4-yl)-3-[(1,3-dimethyl-4-propan-2-ylpyrazolo[3,4-b]pyridin-6-yl)amino]urea |
| Molekylvikt (g/mol) | 408.29 |
| Formel vikt | 407.1028 |