Läs mer
Tocris Bioscience™ JTE 013
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18736957
:
10mg
Produktkod. 18736957
Brand: Tocris Bioscience™ 2392/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
S1P2 receptor antagonist
JTE 013 is a sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor antagonist, highly selective for S1P2 (EDG-5). Inhibits S1P binding to human S1P2 receptors with an IC50 value of 17.6 nM. At concentrations up to 10 μM, displays 4.2% inhibition of S1P3 and does not antagonize S1P1. Enhances S1P-induced angiogenesis in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp JTE 013
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 408.29
Inhibitorer JTE 013
For Research Use Only