Läs mer
Kartell™ Måttkannor i hög form av polypropen
Beskrivning
- Bekväm integrerad pip och handtag möjliggör enkel dispensering
- Autoklaveringsbar
- Lämplig för livsmedel
- Hög form sparar utrymme i laboratoriet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Form | Hög form |
| Material | Polypropen |
| Examen | 50/1mL |
| Graderad | Ja |
| Höjd (metrisk) | 240 mm |
| Diameter (metrisk) | 172 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |