Läs mer
MedChemExpress Juglanin
Produktkod. 16432599
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16432599 1 mg
1 options
Produktkod. 16432599 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN3442
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
MedChemExpress Juglanin, a natural occurring flavonoid, is a JNK acticator, with inflammation and anti-tumor activities. Juglanin can induce apoptosis and autophagy on human breast cancer cells.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Molekylvikt (g/mol) 418.35 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 5041-67-8
Produkttyp Natural Products
Renhet 96.0%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (239.03 mM∣Need ultrasonic)
Mål JNK∣Apoptosis∣Autophagy