Läs mer
MedChemExpress Juglanin
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.35 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 5041-67-8 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 96.0% |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (239.03 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | JNK∣Apoptosis∣Autophagy |
| Kvantitet | 5 mg |