Läs mer
Julolidin, 98 %
Produktkod. 11496126
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496126 1 g 1g
11406136 5 g 5g
11416136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22976.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 479-59-4 | C12H15N | 173,259 g/mol
Julolidin används som aminbyggsten och i kemoluminescerande färgämne. Används även i fotokonduktiva material, kemiluminescensämnen, kromogena substrat i analytiska redoxreaktioner, färgämnesintermediärer, potentiella antidepressiva och lugnande medel, olinjära optiska material, högkänsliga fotopolymeriserbara material och för att förbättra färgstabiliteten vid fotografering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Julolidin används som aminbyggsten och i kemoluminescerande färgämne. Används även i fotokonduktiva material, kemiluminescensämnen, kromogena substrat i analytiska redoxreaktioner, färgämnesintermediärer, potentiella antidepressiva och lugnande medel, olinjära optiska material, högkänsliga fotopolymeriserbara material och för att förbättra färgstabiliteten vid fotografering.
Löslighet
Löslig i toluen. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvaras åtskilt från luft, oxidationsmedel, koldioxid. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 479-59-4
Molekylformel C12H15N
Molekylvikt (g/mol) 173.259
MDL-nummer MFCD00006917
InChI-nyckel DZFWNZJKBJOGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym julolidine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine, 1h,5h-benzo ij quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo i,j quinolizine, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline, 2,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine
PubChem CID 68069
LEDER C1CC2=C3C(=CC=C2)CCCN3C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Julolidine
Smältpunkt 32 °C till 37 °C
Kokpunkt 170 °C till 173 °C (31 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 139925
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i toluen. Olöslig i vatten.
Formel vikt 173.26
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.