Läs mer
Julolidine hydrobromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15487637
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487637 100 g 100g
15467637 5 g 5g
15477637 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15487637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H36298.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83646-41-7
Molekylformel C12H16BrN
Molekylvikt (g/mol) 254.17
MDL-nummer MFCD00198009
InChI-nyckel KHWBRFVBPGPEOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym julolidine hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahedron-1h,5h-pyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide, 2,3,6,7-tetrahydro-1h,5h-benzo ij quinolizine hydrobromide, labotest-bb lt00451605, 2,3,6,7-tetrahydro-1h-5h-benzo i,j quinolizine, hbr, 1,2,3,5,6,7-hexahydropyrido 3,2,1-ij quinoline hydrobromide
PubChem CID 12255670
IUPAC-namn 1-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5,7,9(13)-triene hydrobromide
LEDER Br.C1CN2CCCC3=C2C(C1)=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Julolidine hydrobromide
Smältpunkt 239°C to 242°C
Färg Pink
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2923
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 254.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid