Läs mer
Cole-Parmer™ Jumbo Holder
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Storlek (engelska) Grip:
1/2 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Jumbo Holder is ideal for holding clamps or ring stands to lab-frames at a 90° angle. Connectors and holders do not include rods (Order separately).
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Jumbo Holder |
| Material | Aluminium |
| Storlek (metriskt) grepp | 12.7 mm |
| Storlek (engelska) Grip | 1/2 in. |