Läs mer
Interscience™ Jumbo Kit för BagOpen 3500
Produktkod. 16366065
Change view
För användning med (utrustning):
DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
Produktkod. För användning med (utrustning)
16366065 DiluFlow Pro, DiluFlow Elite
1 options
Produktkod. 16366065 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 505006
Beräknad leverans: 23-11-2026
Jumbo kit innehållande BagOpen 3500 och droppbricka.
  • För användning med 5 kg DiluFlow Pro och DiluFlow Elite modeller
Specifikationer
Produkttyp Påsöppnarsats
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Volym (metrisk) 3500 mL
För användning med (applikation) Öppningspåsar
För användning med (utrustning) DiluFlow Pro, DiluFlow Elite