Läs mer
Wheaton™ Jumbo Pasteurpipett, Bulk Pack
Beskrivning
- Säkerställer säker provöverföring
- Jumbo storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bulb Draw (metrisk) | 23 mL |
| Kalibrerad | Nej |
| Beskrivning | Jumbo Plastic Pasteur Pipett |
| Diameter (metrisk) Yttre | 9 mm |
| Material | LDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Droppar/ml | 45,4μ L |
| För användning med (applikation) | Vätskeöverföring |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |