Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbopipett för engångsbruk
BIOPHARMA
Produktkod. 11970008 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
180 ml
Längd (metrisk):
450 mm
900 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11970008
Brand: Sampling Systems™ 8051H450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snabb och enkel att använda. Den är idealisk för att ta prover från vätskor med låg viskositet.
Nyckelfunktioner:
  • Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
  • Individuellt förpackad
  • Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
  • BSE/TSE-fri
  • Full satsspårbarhet
  • Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
  • Lämplig för användning i ATEX områden (endast 450 mm och 900 mm längder)
  • Finns i 3 olika storlekar
  • Mycket synligt färgkodat handtag
Drift:
  • Tryck tummen på den blå änden av röret tills det sänks till rätt provtagningsdjup.
  • Vid önskat djup höj tummen tills nivåerna utjämnas.
  • Tryck tummen på röret för att täta in provet.
  • Ta bort från produkten.
Varför använda en SteriWare™ Engångsprovtagare?
  • Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
  • Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar provtagare kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
  • Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
  • Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
  • Kostnadseffektiv - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
  • Finns steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 . Se specifikationsbladet för mer information.
Specifikationer
Produkttyp Jumbopipett
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 80 ml
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) Yttre 21 mm
Längd (metrisk) 450 mm