Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Jumbopipett för engångsbruk
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
80 ml
180 ml
Längd (metrisk):
450 mm
900 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
Nyckelfunktioner:
- Monteras och packas i ett klass 100 000 renrum
- Individuellt förpackad
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA, EC 1935/2004 och EU 10/2011
- BSE/TSE-fri
- Full satsspårbarhet
- Tillgänglig försteriliserad (SAL 10 -6 )
- Lämplig för användning i ATEX områden (endast 450 mm och 900 mm längder)
- Finns i 3 olika storlekar
- Mycket synligt färgkodat handtag
Drift:
- Tryck tummen på den blå änden av röret tills det sänks till rätt provtagningsdjup.
- Vid önskat djup höj tummen tills nivåerna utjämnas.
- Tryck tummen på röret för att täta in provet.
- Ta bort från produkten.
Varför använda en SteriWare™ Engångsprovtagare?
- Ingen korskontaminering - alla SteriWare™ enheter kan användas direkt från väskan.
- Ingen rengöring - Till skillnad från en återanvändbar provtagare kan du använda en SteriWare™ produkt direkt. Detta eliminerar behovet av kostsam rengöringsvalidering.
- Hög kvalitet - Vår SteriWare™ produkterna tillverkas/gjuts/förpackas i ett klass 100 000 renrum i England. Se produktens certifikat om överensstämmelse och tekniska specifikationer för mer information.
- Fullständig dokumentation - Vi kan tillhandahålla fullständig batchspecifik dokumentation för alla SteriWare™ produkter. Detta inkluderar certifikat om överensstämmelse och certifikat om bestrålning (i tillämpliga fall). Batchnumret är tydligt tryckt på varje påse och kartong.
- Kostnadseffektiv - Ta bort behovet av rengöringsvalidering genom att byta till en SteriWare™ enheten sparar tid och pengar.
- Finns steril - De flesta SteriWare™ produkter finns försteriliserade av Gamma eller Electron Beam till SAL10 -6 . Se specifikationsbladet för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Jumbopipett |
| Material | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Längd (metrisk) | 450 mm |