Läs mer
Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
400 mm
800 mm
Inkluderar:
Flaskadapterände
Vanlig ände
Ändlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Typ A: Enkel stil - håll helt enkelt över väskan
- Typ B: Ändlock - provet hålls i provtagaren tills provet deponeras
- Typ C: Flaskadapter - provet faller direkt i flaskan
- Tillverkad av 316L rostfritt stål
- Finns i längderna 400 mm eller 800 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Jumbo Sampler |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Inkluderar | Vanlig ände |
| Diameter (metrisk) | 40 mm |
| Längd (metrisk) | 800 mm |