Läs mer
Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler
Produktkod. p-7138842 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
400 mm
800 mm
Inkluderar:
Flaskadapterände
Vanlig ände
Ändlock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15809251
Brand: Sampling Systems™ 1309A400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Introducerad för att möta efterfrågan på provtagning av stora föremål, inklusive nötter, spannmål och större granulat. Sampling Systems™ Jumbo Sack Sampler är ett snabbt och effektivt sätt att få prover på ämnena i säckar och påsar.
  • Typ A: Enkel stil - håll helt enkelt över väskan
  • Typ B: Ändlock - provet hålls i provtagaren tills provet deponeras
  • Typ C: Flaskadapter - provet faller direkt i flaskan
  • Tillverkad av 316L rostfritt stål
  • Finns i längderna 400 mm eller 800 mm
Specifikationer
Produkttyp Jumbo Sampler
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar Vanlig ände
Diameter (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) 400 mm