Läs mer
Trajan™ Jumbo spruta
Produktkod. 10045470
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10045470
Brand: Trajan™ 009930
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Håll och dispensera stora gasvolymer. Lätt och idealisk för kalibrering av medicinsk utrustning.
  • Designad för att hålla och dispensera stora volymer gas
  • Kraftiga akrylfat
  • Enkel åtkomst till prov för tillägg av standarder eller borttagning av delprov via sekundär port
  • Kolvstången kan skruvas loss för att underlätta transport och förvaring
  • Idealisk för kalibrering av medicinsk utrustning såsom andningsskydd och spirometrar, och för provtagning av stack och luft.
Specifikationer
Material Akryl, Akryl (fat)
Diameter (metrisk) Yttre 130 mm pipa
För användning med (applikation) För kalibrering av medicinsk utrustning såsom andningsskydd och spirometrar, och för provtagning av stack och luft
Längd (metrisk) 245 mm
Produkttyp Jumbo spruta
Examen 200 ml stor skala, 100 ml moll skala
Modell 2000MAR-LL-GT
Volym (metrisk) 2000 ml
Produktlinje Trajan
Graderad Ja