Läs mer
Trajan™ Jumbo spruta
Volym (metrisk):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Håll och dispensera stora gasvolymer. Lätt och idealisk för kalibrering av medicinsk utrustning.
- Designad för att hålla och dispensera stora volymer gas
- Kraftiga akrylfat
- Enkel åtkomst till prov för tillägg av standarder eller borttagning av delprov via sekundär port
- Kolvstången kan skruvas loss för att underlätta transport och förvaring
- Idealisk för kalibrering av medicinsk utrustning såsom andningsskydd och spirometrar, och för provtagning av stack och luft.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Akryl, Akryl (fat) |
| För användning med (applikation) | För kalibrering av medicinsk utrustning såsom andningsskydd och spirometrar, och för provtagning av stack och luft |
| Produkttyp | Jumbo spruta |
| Modell | 500MAR-LL-GT |
| Volym (metrisk) | 500 ml |