Läs mer
Cytiva Jumbosep™ Centrifugalanordningens membraninsatser
Beskrivning
- Koncentrerar vanligtvis 60 mL provvolymer till 5 mL på 30 minuter
- Uppnå 50X koncentration och> 90 % återhämtning på bara några minuter
- Låg proteinbindning Omega™ membran och polysulfonhölje minimerar förluster på grund av ospecifik bindning
- Mångsidigt Omega-membran finns tillgängligt i en mängd olika MWCO
- Färgkodad och laseretsad för enkel identifiering
- Inbyggt dödstopp förhindrar spinning till torrhet
- Unik tätningsmekanism förhindrar retentatläckage och filtratkontamination
- Ekonomiskt - Provbehållare och filtratmottagare kan desinficeras eller autoklaveras och återanvändas
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Beskrivning | EFA: 15,2 cm 2 |
| Material (membran) | PES |
| MWCO | 10 kDa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Volym (metrisk) | 20 till 60 ml (prov) |