Läs mer
Cytiva Jumbosep™ Reservdelar och tillbehör - Filtratmottagare och lock
Beskrivning
- Använder proprietära högpresterande filtermembran i flera lager
- Plattor erbjuder tidsbesparingar starka prestandakrav och strömlinjeformade arbetsflödesförbättringar
- Varje tallrik levereras med en V-formad bottenuppsamlingsplatta och lock
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | EFA: 15,2 cm 2 |
| För användning med (utrustning) | Jumbosep Centrifugalanordning |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 12/Pk. |
| Volym (metrisk) | 20 till 60 ml (prov) |