Läs mer
Invitrogen™ Jump-In™ CHO-K1-sats
Produktkod. 11632089
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11632089 1 kit Varje
1 options
Produktkod. 11632089 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A14148
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Jump-In™ CHO-K1-sats
De Jump-In™ CHO-K1 Kit möjliggör målinriktad integrering av genetiskt material i ett specifikt förkonstruerat R4-ställe i Jump-In™ CHO-K1-cellinje, för att skapa en isogen stabil cellinje med mindre ansträngning och på kortare tid än traditionella cellteknikmetoder.
Den höga ominriktningseffektiviteten, som möjliggörs av R4-ställena i CHO-K1-cellinjen, tillåter användningen av den isogena poolen för ytterligare experiment utan behov av klonal selektion. Alternativt möjliggör den höga ominriktningseffektiviteten ett enkelt urval av en positiv stabil klon som uttrycker din intressanta gen.
De Jump-In™ CHO-K1 Kit låter dig:
  • Utveckla snabbt och effektivt stabilt konstruerade isogena cellpooler på ungefär halva tiden jämfört med traditionella cellteknikmetoder
  • Använd isogent uttryck från ett definierat genomiskt lokus som den idealiska lösningen för jämförande analys av genfamiljer, isoformer eller ortologer
  • Generera flera cellinjer parallellt med det förenklade arbetsflödet
  • Få lätt tillgång till tekniken utan komplicerade licenser eller
    begränsningar för att tolka spara tid med snabb och effektiv generering av konstruerade celllinjer
    Med Jump-In™ CHO-K1 Kit du kan generera funktionella cellpooler på så lite som 2 veckor utan mödosam klonisolering och analys, och det strömlinjeformade protokollet gör det lättare att generera flera cellinjer samtidigt. Även generering av klonala cellinjer kan göras med minskad tid och ansträngning på grund av den höga andelen positiva kloner. Dessutom Jump-In™ teknik ger dig friheten att generera ett obegränsat antal cellinjer utan restriktiva licenskrav.
    Utöka dina experimentella kapaciteter
    Jump-In™ CHO-K1 Kit är den idealiska lösningen för celler och analyser där transienta ingenjörsteknologier är problematiska, såväl som för svåra att Kittet ger också ett bekvämt sätt att skapa målpaneler av genfamiljer, isoformer eller ortologer. Gener som kodar för stora proteiner eller multi-unit proteiner är inte ett problem eftersom Gateway™ destinationsvektorer accepterar stora insättningar.
    Satsen innehåller:
  • pJTI™ R4 Dest CMV pA-vektor (100 μg)
  • pJTI™ R4 Int vektor (100 μg)
  • Jump-In™ CHO-K1-celler (2 injektionsflaskor @ 1 ml vardera)
    Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Produktlinje Jump-In
    Innehåll och lagring Satsen innehåller:
    Jump-In™ CHO-K1-celler
    pJTI™ R4 Int (integreringsvektor)
    pJTI™ R4 DEST CMV pA (destinationsvektor)
    Vid mottagande, lagra omedelbart cellerna i flytande kväve och vektorerna vid -20° C. Celler lagrade vid -80 °C kan snabbt förlora livskraft.
    Produkttyp CHO-K1-sats
    Kvantitet 1 kit
    Celllinje Jump-In™ CHO-K1
    Formatera Kit
    Uttryckssystem Däggdjur
    Nyckelfunktioner Stabil celllinjeutveckling, målinriktad integration
    Promotor CMV
    Urvalsagent (eukaryot) Hygromycin
    Systemtyp Jump-In™