Läs mer
Thermo Scientific™ Jump-In™ GripTite™ HEK 293 Kit
Beskrivning
Den höga ominriktningseffektiviteten, möjliggjord av R4-sajterna i GripTite™ HEK293-cellinje, tillåter användning av den isogena poolen för ytterligare experiment utan behov av klonal selektion. Alternativt möjliggör den höga ominriktningseffektiviteten ett enkelt urval av en positiv stabil klon som uttrycker din intressanta gen.
De Jump-In™ GripTite™ HEK293 Kit låter dig:
• Utveckla snabbt och effektivt stabilt konstruerade isogena cellpooler på ungefär halva tiden jämfört med traditionella cellteknikmetoder
• Använd isogent uttryck från ett definierat genomiskt lokus som den idealiska lösningen för jämförande analys av genfamiljer, isoformer eller ortologer
• Generera flera cellinjer parallellt med det förenklade arbetsflödet
• Få lätt tillgång till tekniken utan komplicerade licenser eller begränsningar att tolka
Spara tid med snabb och effektiv generering av konstruerade celllinjer
Med Jump-In™ GripTite™ HEK293 Kit du kan generera funktionella cellpooler på så lite som 2 veckor utan mödosam klonisolering och analys, och det strömlinjeformade protokollet gör det lättare att generera flera cellinjer samtidigt. Även generering av klonala cellinjer kan göras med minskad tid och ansträngning på grund av den höga andelen positiva kloner. Dessutom Jump-In™ teknik ger dig friheten att generera ett obegränsat antal cellinjer utan restriktiva licenskrav.
Utöka dina experimentella
kapaciteter Jump-In™GripTite™ HEK293 Kit är den idealiska lösningen för celler och analyser där transient ingenjörsteknik är problematisk, såväl som för svåra att ''konstruera'' cellinjer. Satsen ger också ett bekvämt sätt att skapa målpaneler av genfamiljer, isoformer eller ortologer. Gener som kodar för stora proteiner eller multi-unit proteiner är inte ett problem eftersom Gateway™ destinationsvektorer accepterar stora insättningar.
Satsen innehåller:
• pJTI™ R4 Dest CMV pA vektor (100μ g)
• pJTI™ R4 Int vektor (100μ g)
• Jump-In™GripTite™ HEK293-celler (2 injektionsflaskor @ 1 ml vardera)
Endast för forskningsanvändning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Jump-In™ GripTite™ Hek293 |
| Innehåll och lagring | Satsen innehåller: Jump-In™ GripTite™ HEK293-celler pJTI™ R4 Int (integreringsvektor) pJTI™ R4 DEST CMV pA (destinationsvektor) Vid mottagande, förvara omedelbart cellerna i flytande kväve och vektorerna vid -20 °C. Celler lagrade vid -80 °C kan snabbt förlora livskraft. |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Formatera | Kit |
| Promotor | CMV |
| Uttryckssystem | Däggdjur |
| För användning med (applikation) | Proteinuttryck, analysutveckling |
| Nyckelfunktioner | Stabil celllinjeutveckling, målinriktad integration |
| Produktlinje | Jump-In |
| Produkttyp | HEK293 Kit |
| Visa mer |