Läs mer
Thermo Scientific™ Hoppa in™ T-REx™ CHO-K1-sats
Beskrivning
The Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit allows the targeted integration of genetic material into a specific pre-engineered R4 site in the Jump-In™ CHO-K1 cell line, to create an inducible isogenic stable cell line with less effort and in less time than traditional cell engineering methods. These cells stably express the tetracycline repressor protein, allowing for inducible expression of your retargeted gene of interest upon the addition of doxycycline.
The high retargeting efficiency, made possible by the R4 sites in the CHO-K1 cell line, allows the use of the isogenic pool for additional experiments without the need for clonal selection. Alternatively, the high retargeting efficiency allows for the easy selection of a positive stable clone expressing your gene of interest.
De Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit möjliggör målinriktad integrering av genetiskt material i ett specifikt förkonstruerat R4-ställe i Jump-In™ CHO-K1-cellinje, för att skapa en inducerbar isogen stabil cellinje med mindre ansträngning och på kortare tid än traditionella cellteknikmetoder. Dessa celler uttrycker stabilt tetracyklinrepressorproteinet, vilket möjliggör inducerbart uttryck av din omriktade gen av intresse vid tillägg av doxycyklin.
Den höga ominriktningseffektiviteten, som möjliggörs av R4-ställena i CHO-K1-cellinjen, tillåter användningen av den isogena poolen för ytterligare experiment utan behov av klonal selektion. Alternativt möjliggör den höga ominriktningseffektiviteten ett enkelt urval av en positiv stabil klon som uttrycker din intressanta gen.
De Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit tillåter användare att:
- Utveckla snabbt och effektivt stabilt konstruerade isogena cellpooler på ungefär halva tiden jämfört med traditionella cellteknikmetoder
- Inducerbart uttrycka din gen av intresse med hjälp av doxycyklin
- Använd isogent uttryck från ett definierat genomiskt lokus som den idealiska lösningen för jämförande analys av genfamiljer, isoformer eller ortologer
- Generera flera cellinjer parallellt med det förenklade arbetsflödet
- Få lätt tillgång till tekniken utan komplicerade licenser eller begränsningar att tolka
Spara tid med snabb och effektiv generering av konstruerade celllinjer
Med Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit du kan generera funktionella cellpooler på så lite som 2 veckor utan mödosam klonisolering och analys, och det strömlinjeformade arbetsflödet gör det lättare att generera flera cellinjer samtidigt. Även generering av klonala cellinjer kan göras med minskad tid och ansträngning på grund av den höga andelen positiva kloner. Dessutom Jump-In™ teknik ger dig friheten att generera ett obegränsat antal cellinjer utan restriktiva licenskrav.
Utöka dina experimentella möjligheter
De Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Kit möjliggör inducerbart uttryck av din toxiska eller instabila gen av intresse och är den idealiska lösningen för mål och analyser där transient ingenjörsteknik är problematisk. Satsen ger också ett bekvämt sätt att skapa målpaneler av genfamiljer, isoformer eller ortologer. Gener som kodar för stora proteiner eller multi-unit proteiner är inte ett problem eftersom Gateway™ destinationsvektorer accepterar stora insättningar.
Satsen innehåller:
- Jump-In™ T-REx™ CHO-K1-celler, 2 x 1 ml flaskor
- pJTI™ R4 Dest CMV TO pA Vector, 100μ —g A Gateway™ Destinationsvektor som driver inducerbart uttryck av din gen av intresse under kontroll av den starka CMV-promotom genom inkludering av Tet-Operon.
- pJTI™ R4 Int Vector, 100μ —g Uttrycker R4-integraset för att underlätta ominriktningen av din intressanta gen till R4-platsen.
Säljs separat:
- pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA-vektor (kat. nr. A15004)— En multi-site kloningsvektor som driver inducerbart uttryck av din gen av intresse under kontroll av den starka CMV-promotom genom inkludering av Tet-Operon.
- pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA Vector (kat. nr. A15005)— En kontrollvektor med inducerbart uttryck av GFP under kontroll av den starka CMV-promotom genom inkludering av Tet-Operon.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Jump In™ T-REx™ CHO-K1 Kit, 1 Kit, Transfection Delivery Method, Mammalian Expression, Tetracycline Inducing Agent, CHO-K1 Cell Line, CMV/TO Promoter, Blasticidin, Geneticin™ (G-418), Hygromycin Selection Agent, Used for Protein Expression |
| För användning med (applikation) | Analysutveckling |
| Celllinje | CHO-K1 |
| Inkluderar | Jump-In™ T-REx™ CHO-K1 Cells (2 vials 1ml each), pJTI™ R4 DEST CMV TO pA vector (100μg), pJTI™ R4 Int vector (100μg) |
| Innehåll och lagring | • Jump-In™ T-REx™ CHO-K1-celler, 2 x 1 ml injektionsflaskor (förvaras i flytande kväve) • pJTI™ R4 DEST CMV TILL pA vektor, 100μ g (förvaras vid -20 °C) • pJTI™ R4 Int vektor, 100μ g (förvaras vid -20 °C) |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Produkttyp | CHO-K1-sats |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Formatera | Kit |
| Promotor | CMV/TO |
| Visa mer |