Läs mer
Thermo Scientific™ Hoppa in™ T-REx™ HEK 293 Kit
Produktkod. 13462889
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13462889 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 13462889 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A15008
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
De Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit möjliggör målinriktad integrering av genetiskt material i ett specifikt förkonstruerat R4-ställe i Jump-In™ HEK293-cellinje, för att skapa en inducerbar isogen stabil cellinje med mindre ansträngning och på kortare tid än traditionella cellteknikmetoder.
The Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit allows the targeted integration of genetic material into a specific pre-engineered R4 site in the Jump-In™ HEK293 cell line, to create an inducible isogenic stable cell line with less effort and in less time than traditional cell engineering methods. These cells stably express the tetracycline repressor protein, allowing for inducible expression of your retargeted gene of interest upon addition of doxycycline.
The high retargeting efficiency, made possible by the R4 sites in the HEK293 cell line, allows for the use of isogenic pools for additional experiments without the need for clonal selection. Alternatively, the high retargeting efficiency allows for the easy selection of a positive stable clone expressing your gene of interest.
De Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit möjliggör målinriktad integrering av genetiskt material i ett specifikt förkonstruerat R4-ställe i Jump-In™ HEK293-cellinje, för att skapa en inducerbar isogen stabil cellinje med mindre ansträngning och på kortare tid än traditionella cellteknikmetoder. Dessa celler uttrycker stabilt tetracyklinrepressorproteinet, vilket möjliggör inducerbart uttryck av din retargetade gen av intresse vid tillsats av doxycyklin.
Den höga ominriktningseffektiviteten, möjliggjord av R4-ställena i HEK293-cellinjen, möjliggör användning av isogena pooler för ytterligare experiment utan behov av klonal selektion. Alternativt möjliggör den höga ominriktningseffektiviteten ett enkelt urval av en positiv stabil klon som uttrycker din intressanta gen.
De Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit tillåter användare att:
  • Utveckla snabbt och effektivt stabilt konstruerade isogena cellpooler på ungefär halva tiden jämfört med traditionella cellteknikmetoder
  • Inducerbart uttrycka din gen av intresse med hjälp av doxycyklin
  • Använd isogent uttryck från ett definierat genomiskt lokus som den idealiska lösningen för jämförande analys av genfamiljer, isoformer eller ortologer
  • Generera flera cellinjer parallellt med det förenklade arbetsflödet
  • Få lätt tillgång till tekniken utan komplicerade licenser eller begränsningar att tolka
Spara tid med snabb och effektiv generering av konstruerade celllinjer
Med Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit du kan generera funktionella cellpooler på så lite som 2 veckor utan mödosam klonisolering och analys, och det strömlinjeformade protokollet gör det lättare att generera flera cellinjer samtidigt. Även generering av klonala cellinjer kan göras med minskad tid och ansträngning på grund av den höga andelen positiva kloner. Dessutom Jump-In™ teknik ger dig friheten att generera ett obegränsat antal cellinjer utan restriktiva licenskrav.
Utöka dina experimentella möjligheter
  • De Jump-In™ T-REx™ HEK293 Kit möjliggör inducerbart uttryck av din toxiska eller instabila gen av intresse och är den idealiska lösningen för mål och analyser där transient ingenjörsteknik är problematisk. Satsen ger också ett bekvämt sätt att skapa målpaneler av genfamiljer, isoformer eller ortologer. Gener som kodar för stora proteiner eller multi-unit proteiner är inte ett problem eftersom Gateway™ destinationsvektorer accepterar stora insättningar.
Satsen innehåller:
  • Jump-In™ T-REx™ HEK293-celler, 2 x 1 ml flaskor
  • pJTI™ R4 Dest CMV-TO pA vektor, 100μ —g A Gateway™ Destinationsvektor som driver inducerbart uttryck av din gen av intresse under kontroll av den starka CMV-promotom genom inkludering av Tet-Operon.
  • pJTI™ R4 Int vektor, 100μ —g Uttrycker R4-integraset för att underlätta ominriktningen av din intressanta gen till R4-platsen.
Säljs separat:
  • pJTI™ R4 CMV-TO MCS pA-vektor (kat. nr. A15004)— En multi-site kloningsvektor som driver inducerbart uttryck av din gen av intresse under kontroll av den starka CMV-promotom genom inkludering av Tet-Operon.
  • pJTI™ R4 EXP CMV-TO EmGFP pA-vektor (kat. nr. A15005)— En kontrollvektor med inducerbart uttryck av GFP under kontroll av den starka CMV-promotom genom inkludering av Tet-Operon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Jump In™ T-REx™ HEK 293 Kit, 1 Kit, Transfection Delivery Method, Mammalian Expression, Tetracycline Inducing Agent, 293 (HEK) Cell Line, CMV/TO Promoter, Blasticidin, Geneticin™ (G-418), Hygromycin Selection Agent, Used for Protein Expression
För användning med (applikation) Proteinuttryck, analysutveckling
Celllinje 293 (HEK)
Inkluderar Jump-In™ T-REx™ HEK293 cells (2 vials 1mL each), pJTI™ R4 DEST CMV TO pA vector (100μg), pJTI™ R4 Int vector (100μg)
Innehåll och lagring • Jump-In™ T-REx™ HEK293 Cells, 2 x 1 ml injektionsflaskor (förvaras i flytande kväve)
• pJTI™ R4 DEST CMV TILL pA vektor, 100μ g (förvaras vid -20 °C)
• pJTI™ R4 Int vektor, 100μ g (förvaras vid -20 °C)
Leveranstyp Transfektion
Produkttyp HEK293 Kit
Kvantitet 1 Kit
Formatera Kit
Promotor CMV/TO
Vektor pJTI™ R4 DEST CMV TILL pA , pJTI™ R4 Int
Uttryckssystem Däggdjur
Inducerande medel Tetracyklin
Nyckelfunktioner Stabil cellinjeutveckling, målinriktad integration, reglerat uttryck
Produktlinje Jump-In
Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418), Hygromycin, Blasticidin