Läs mer
Applied Biosystems™ JUN™ Dye Spectral Calibration Plate för Multiplex qPCR, 96-brunnar
Handla allt Applied Biosystems ProdukterDescription
Kalibrering och verifiering bör utföras minst var sjätte månad. Se din instrumentunderhållsguide för fullständiga instruktioner om användning. Färgämnesformuleringarna kommer att förbättra resultaten med multiplexering genom att mer exakt representera fluorescerande spektra som finns i dina realtids-PCR-experiment.
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 °C till -30 °C). |
| Kalibrerat färgämne | JUN™ , JUN™ |
| För användning med (utrustning) | 7500 System, QuantStudio™ , ViiA™ 7 System |
| Produkttyp | Dye Spectral Calibration Plate |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Kvantitet | 1 tallrik |
| Kalibreringstyp | Spektralkalibrering |
| PCR-metod | qPCR |