Läs mer
JunB/AP-1 Antibody (PCRP-JUNB-3G2), FITC, R&D Systems™
Produktkod. 18606918 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18606918 100 μg
1 options
Produktkod. 18606918 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308391F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6941.85 SEK
    5902.05 SEK / 100µL
    Save 1039.80 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
JunB/AP-1 Monoclonal specifically detects JunB/AP-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen JunB/AP-1
Användningsområden Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array
Klassificering Monoclonal
Klona PCRP-JUNB-3G2
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias activator protein 1, AP-1, jun B proto-oncogene, transcription factor jun-B
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human JunB/AP-1 protein (Uniprot: P17275)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3726
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus