Läs mer
Berthold Technologies Junior LB9509 PorTable Luminometer
Produktkod. 31777296 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Modell:
Hög känslighet
Standard
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell
31777296 Standard
31777293 Hög känslighet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31777296 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 3252610
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-12-2026
Liten portabel rörluminometer för vanliga tillämpningar med glödande bioluminescerande och kemiluminescerande reagenser.
  • Utmärkt prestanda, liten storlek, låg vikt (2 kg) och batteridrivet läge – idealiskt när rörlighet räknas (i laboratoriet, på plats eller utomhus)
  • Fotomultiplikatorrör i enkelfotonräkningsläge
  • Högkänslig modell: <50 amol ATP/rör med ett dynamiskt omfång >på 6 storleksordningar
  • Spektral luminescens: 380 - 630 nm
  • Kompatibel med luminescensrör (12 x 47 mm, 12 x 55 mm, 12 x 75 mm), mikrocentrifugrör (1, 1,5 och 2 ml) och försedda flaskor, 4 ml (14 x 54 mm)
  • Utrustad med uppladdningsbara batterier för många timmars oberoende drift; kan kopplas till nätaggregat för automatisk uppladdning
Specifikationer
Typ Luminometer
Visningstyp Matris
Detektor Fotomultiplikatorrör i enkelfotonräkningsläge
Detektionsmetod Luminescens
Detektionsgränser <1 fmol ATP
Färg ljusgrå
För användning med (applikation) Luminescensanalyser
Spänning 110/240 V
Frekvens 50/60 Hz
För användning med (utrustning) Rör
Höjd (metrisk) 170 mm
Bredd (metrisk) 150 mm
Djup (metriskt) 280 mm
Vikt (metrisk) 2 kg
Inkluderar Luminometer, strömkabel, användarmanualer, standardtillbehör
Förvaringskrav 0 °C till 40 °C
Certifikat och efterlevnad EEC
Modell Standard