Läs mer
3M™ Jupiter™ Standard Battery
Handla allt 3M Produkter
För användning med (utrustning):
Jupiter Powered Air Purifying Respirators
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Performance tested to AS/NZS 1716
- For use with Jupiter Powered Air Purifying Respirators
- 4.8V, 7400 mAH
- Contains 8 x NiMH cells connected in series in two packs of 4 that are connected in parallel
- Each cell 1.2V, 3700 mAH
- 14 x 10.5 x 2.5cm
Specifikationer
Specifikationer
| Batteritid | 8hr. |
| Batterityp | 8 x NiMH cells |
| Certifikat och efterlevnad | AS/NZS 1716 |
| Produkttyp | Jupiter Battery |
| För användning med (applikation) | Optional super battery pack for the Jupiter AH1 Respiratory System |
| För användning med (utrustning) | Jupiter Powered Air Purifying Respirators |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Vikt (metrisk) | 535 g |
| Spänning | 4.8 V |