Läs mer
3M™ Jupiter™ Intrinsically Safe (IS) Pouches
Produktkod. 10349894 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Replacement Pouch
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp unitSize
10349894 Replacement Pouch Varje
1 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10349894 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000000138
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
3M™ Jupiter™ Intrinsically Safe (IS) Pouches are a replacement part for the 3M™ Jupiter™ Powered Air Respirator. They must be used in combination with an IS battery pack. Suitable for operations where flammable or combustible materials present a risk of fire or explosion.
  • Product Type: Replacement Pouch for Intrinsically Safe (IS) PAPR System
  • Description: Suitable for use in potentially flammable or explosive atmospheres
  • Material (Coating): Explosive-Protective Coating
  • For Use With (Equipment): 3M™ Jupiter™ Powered Air Respirator (Turbo)
  • For Use With (Application): Respiratory Protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Suitable for use in potentially flammable or explosive atmospheres
Produkttyp Replacement Pouch
För användning med (applikation) Respiratory Protection
För användning med (utrustning) 3M Jupiter Powered Air Respirator (Turbo)
Material (Beläggning) Explosive-protective Coating
Kvantitet 1 Ea.