Läs mer
Justrite™ Accessory Shelf
För användning med (utrustning):
17 gal. Piggyback, All 2-door 30, 40 and 45 gal. Safety Cabinets
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Made of polyethylene
- Curved edge prevents leakage and spills
- Fits Shelf Model No 29937 for 17 gal. Piggyback and all 2 door 30, 40 and 45 gal. cabinets
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 17 gal. Piggyback, All 2-door 30, 40 and 45 gal. Safety Cabinets |
| Inkluderar | Slightly curved edge |
| Vikt (engelska) | 3 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.3 kg |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 34.3 cm |
| Material | Polyethylene |
| Produkttyp | Shelf Tray |
| Bredd (engelska) Exteriör | 13.5 in. |