Läs mer
Justrite™ Antistatiska dubbla handklämmor med ändkontakter
Produktkod. 12736065
Change view
Längd (engelska):
36 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Längd (engelska) Förpackningsstorlek
12736065 36 tum. Paket med 2
1 options
Produktkod. 12736065 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 08499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1244.25 SEK
    1043.76 SEK / Paket med 2
    Save 200.49 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Förhindra antändning av gnistor från rörelse av brandfarliga vätskor
Välj mellan flexibel eller isolerad tråd.
  • Flexibel tråd konstruerad av flertrådig flygplanskabel inkapslad i zinkbelagt stål
  • Isolerad tråd konstruerad av flertrådig koppartråd med svart polyuretan elektricitetsbeständig beläggning
  • Standardlängder för jordledningar är 3 och 10 fot. (1 och 3m); när längre längder behövs, använd flera kablar med 0,25 tum terminaländar (kat. nr. 17-985-90G eller 17-985-90J) hopskruvade
Uppfyllande
Följ OSHA-standarder och lokala säkerhetsföreskrifter som kräver jordade behållare vid överföring av vätskor och fat anslutna till jord.
†Ringad.
Specifikationer
Produkttyp Dubbla handklämmor
Material Zink, stål
Längd (engelska) 36 tum.
Längd (metrisk) 91.44 cm