Läs mer
Justrite™ Antistatiska ledningar med ändkontakter
Beskrivning
Välj mellan flexibel eller isolerad tråd.
- Flexibel tråd konstruerad av flertrådig flygplanskabel inkapslad i zinkbelagt stål
- Isolerad tråd konstruerad av flertrådig koppartråd med svart polyuretan elektricitetsbeständig beläggning
- Standardlängder för jordledningar är 3 och 10 fot. (1 och 3m); när längre längder behövs, använd flera kablar med 0,25 tum terminaländar (kat. nr. 17-985-90G eller 17-985-90J) hopskruvade
Uppfyllande
Följ OSHA-standarder och lokala säkerhetsföreskrifter som kräver jordade behållare vid överföring av vätskor och fat anslutna till jord.
†Ringad.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tråd |
| Material | Zink, Stål |
| Inkluderar | Ändkontakter |
| Längd (engelska) | 120 tum. |
| Längd (metrisk) | 304,8 cm |