Läs mer
Justrite™ Polyethylene Acid Storage Cabinets
Produktkod. 11965384
Change view
Bärande kapacitet:
30 l (7,92 gal.)
Två 4 l (1 gal.) flaskor
Mått (D x B x H) Inredning:
13,25 x 11,25 x 15 tum
16 x 12,5 x 28 tum
Produkttyp:
Förvaringsskåp för bänkskiva
Förvaringsskåp under bänkskivan
Antal dörrar:
1
2
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet Mått (D x B x H) Inredning Produkttyp Antal dörrar unitSize
11965384 Två 4 l (1 gal.) flaskor 13,25 x 11,25 x 15 tum Förvaringsskåp för bänkskiva 1 Varje
12387492 30 l (7,92 gal.) 16 x 12,5 x 28 tum Förvaringsskåp under bänkskivan 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11965384 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 24040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Justrite Polyethylene Acid Storage Cabinet provides maximum protection against harsh environments and corrosives, keeping your workers better protected.
For highly corrosive acids, the cabinet is clearly labeled with ACID and accepts a padlock (not included) for added security.
Countertop model
  • Door can be hinged from either side for best countertop space utilization
  • Polyethylene spill tray inside contains leaks and removes for easy cleaning
  • A separate polyethylene tray stores under cabinet and can be used as a work tray
Undercounter model
  • Each segregated compartment has an adjustable shelf and storage in both doors for small containers
  • Two removable sumps slide out for easy cleaning of incidental spills
  • Two vent holes (with removable caps) on backside accommodate pressurized vapor removal systems
  • Includes hardware to secure cabinet to wall
Specifikationer
Depth (engelska) Interiör 13.25 in.
Djup (metrisk) Exteriör 41.3 cm
Djup (metrisk) interiör 33.7 cm
Mått (D x B x H) Inredning 13,25 x 11,25 x 15 tum
Dörr stil Manual-close
Höjd (engelska) Interiör 15 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 49.53 cm
Höjd (metrisk) interiör 38 cm
Inkluderar Removable Polyethylene tray, handy work tray stored under cabinet
Bärande kapacitet Två 4 l (1 gal.) flaskor
Antal dörrar 1
Vikt (engelska) 30 lb.
Vikt (metrisk) 14 kg
Bredd (engelska) Interiör 11.25 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 36.19 cm
Bredd (metrisk) Interiör 28.6 cm
Färg Blue
Djup (engelska) Exteriör 16.25 in.
Höjd (engelska) Exteriör 19.5 in.
Material Polyethylene
Produkttyp Förvaringsskåp för bänkskiva
Bredd (engelska) Exteriör 14.25 in.