Läs mer
Justrite™ Sure-Grip EX Säkerhetsskåp för bänkskiva, frätande medel/syrat stål
Produktkod. 11955416
Change view
Dörr stil:
Manuell-stäng
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Dörr stil Förpackningsstorlek
11955416 Manuell-stäng Varje
1 options
Dessa skåp rekommenderas inte för förvaring av fenol, salpetersyra eller svavelsyra.
Produktkod. 11955416 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 8904021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12983.85 SEK
    9420.91 SEK / Paket med 1
    Save 3562.94 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Dessa skåp rekommenderas inte för förvaring av fenol, salpetersyra eller svavelsyra.
Justrite Sure-Grip EX Bänkskiva frätande/syrastål säkerhetsskåpets mindre storlek passar nästan var som helst för att möta dina förvaringsbehov.
Justrite Sure-Grip EX Bänkskiva frätande/syrastål säkerhetsskåpets mindre storlek passar nästan var som helst för att möta dina förvaringsbehov.
  • Flambelagd termoplastfoder
  • 100 % sömlös foder på alla innerväggar, tak, sump, innerdörrar och hyllor
  • Sömfri yta
  • Icke-porös yta motstår fläckar och rengörs lätt
  • Dubbla fördelar/Månganvändning - komplett skydd mot starka syror och frätande kemikalier
  • Blått
  • Har dubbelväggig, 18-gauge (1 mm) svetsad stålkonstruktion, 2 tum. (51 mm) vätsketät inneslutningssump, dubbla ventiler
  • Justerbara hyllor, trepunkts rostfria kulsjälvlåsande luckor med ULoc™ hänglåsbart handtag och Haz-Alert™ reflekterande varningsetiketter
  • ChemCor™ liner interiör
Uppfyllande
Överensstämmelse: Behåller FM Godkännande& Uppfyller OSHA-föreskrifter och International Fire Code of NFPA 1 enhetlig brandkod. Endast NFPA/OSHA för 19159712/19413871.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NFPA, OSHA
Depth (engelska) Interiör 17 tum
Djup (metrisk) Exteriör 43.2 cm
Beskrivning 18-gauge dubbelväggigt stål
Dörr stil Manuell-stäng
För användning med (applikation) Brandfarliga ämnen
Höjd (metrisk) Exteriör 55.9 cm
Inkluderar Dubbelvägg, dubbla ventiler, jordledningsanslutningar, justerbara hyllor, läckagesäkra trösklar, trepunkts självlåsande dörrar och nivelleringsfötter, polyetenbrickor, separat polyetenfoder
Bärande kapacitet 4 gal. (15 L)
Antal dörrar 1
Antal hyllor 1
Ytbeläggning Epoxi
Vikt (engelska) 63 lb.
Vikt (metrisk) 29 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 43.2 cm
Färg Blått
Djup (engelska) Exteriör 17 tum
Höjd (engelska) Exteriör 22 tum
Material Stål
Produkttyp Sure-Grip™ EX Säkerhetsskåp för bänkskiva
Bredd (engelska) Exteriör 17 tum