Läs mer
Justrite™ Kran i mässing
Produktkod. 10478022
Change view
Material:
Mässing
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10478022 Mässing Varje
1 options
Produktkod. 10478022 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 08540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    992.25 SEK
    688.40 SEK / Paket med 1
    Save 303.85 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-12-2026
Självstängande säkerhetskranar förhindrar att elden återkommer i trumman
  • Har polytetrafluoretylen (PTFE) tätning
  • Justerbara modeller skruvas fast i trumman
  • Kranförlängningar ger extra dispenseringsnoggrannhet och förhindrar spill
Certifikat
FM Globalt testad och godkänd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM
Produkttyp Mässing Control Flow Lab Säkerhetskran
Förslutningstyp Självstängning
Material Mässing
Inloppsanslutning NPTF (engelska) 0,75 tum
Inloppsanslutning NPTF (metrisk) 1.90 cm