Läs mer
Justrite™ Cabinet Riser Leg Frame
Beskrivning
Innehåller
Warning label Forklift Only When Empty for cabinet door.
- Fits 30 and 45 gal. (114 and 170L) cabinets
- 18 x 43 in. (45.7 x 107.7cm) footprint
- Fully supports cabinet
- Accepts leg-leveling feet
- Allows easy movement of cabinet with forklift or pallet jack when cabinet is empty
- Easy to clean underneath
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 30 och 45 gal. skåp med gaffeltruck eller palltruck och skåp med 43 B x 18 tum D-fotavtryck |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 13.3 cm |
| Inkluderar | Leg levelers and safety warning label “Forklift Only When Empty” |
| Vikt (engelska) | 39 lb. |
| Vikt (metrisk) | 14 kg |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 111.1 cm |
| Höjd (engelska) Exteriör | 5.25 in. |
| Material | Steel |
| Produkttyp | Riser Leg Frame |
| Bredd (engelska) Exteriör | 43.75 in. |