Läs mer
Justrite™ Trälaminat frätande säkerhetsskåp
Produktkod. 11914957
Change view
Mått (D x B x H) Inredning:
15,28 x 22,48 x 19,44 tum. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
17,11 x 40,48 x 54,51 tum
20,85 x 34,4 x 29,49 tum. (53 x 87,6 x 74,9 cm)
Bärande kapacitet:
36 x 2,5 L flaskor
49 x 2,5 l flaskor
6 x 2,5 L flaskor
Antal hyllor:
1
2
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Inredning Bärande kapacitet Antal hyllor unitSize
11914957 15,28 x 22,48 x 19,44 tum. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm) 6 x 2,5 L flaskor Hold (Håll) Varje
11934957 17,11 x 40,48 x 54,51 tum 49 x 2,5 l flaskor 2 Varje
11924957 20,85 x 34,4 x 29,49 tum. (53 x 87,6 x 74,9 cm) 36 x 2,5 L flaskor 1 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11914957 Lieferant Justrite™ Lieferanten-Nr. 24120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12720.75 SEK
    10708.99 SEK / Paket med 1
    Save 2011.76 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
Adjustable leg levelers, Haz-Alert™ reflective labels and double key set for safety and security.
Säker förvaring av salpetersyra, diklorsyra, fenoler och andra starkt frätande syror är viktigt för arbetare. Justrite Säkerhetsskåp i trälaminat gör att frätande ämnen kan placeras utom fara.
  • Hållbar och mycket kemikaliebeständig
  • Tillverkad av 0,75 tum. (1,9 cm) spånskiva klädd invändigt och utvändigt med ett kemikaliebeständigt laminat —inga invändiga metalldelar som korroderar
  • Med dubbla skjutdörrar
  • Mfr. Inga. 24120 : Idealisk för enkel åtkomst som bänkskåp; rymmer upp till sex 2,5L flaskor och har olåsbara skjutdörrar
  • Mfr. Inga. 24140 : Topp av polyeten med hög densitet med lätt upphöjd, böjd läpp som innehåller spill, gör rengöringen enkel
  • Mfr. Inga. 24150 : Lämplig för stora förvaringsjobb och golvplacering
Spezifikation
Depth (engelska) Interiör 15,28 tum.
Djup (metrisk) Exteriör 40.6 cm
Djup (metrisk) interiör 38.8 cm
Mått (D x B x H) Inredning 15,28 x 22,48 x 19,44 tum. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
Dörr stil Manuell-stäng
Höjd (engelska) Interiör 19,44 tum.
Höjd (metrisk) Exteriör 47 cm
Höjd (metrisk) interiör 49.4 cm
Inkluderar Justerbara bennivåer, Haz-Alert™ reflekterande etiketter och dubbel nyckelset för säkerhet och säkerhet
Bärande kapacitet 6 x 2,5 L flaskor
Antal dörrar 2
Antal hyllor Hold (Håll)
Vikt (engelska) 51 lb.
Vikt (metrisk) 23 kg
Bredd (engelska) Interiör 22,48 tum.
Bredd (metrisk) Exteriör 61 cm
Bredd (metrisk) Interiör 57.1 cm
Färg Kungsblå
Djup (engelska) Exteriör 16 tum
Höjd (engelska) Exteriör 18,5 tum
Material Trä
Produkttyp Förvaringsskåp för frätande och syror
Bredd (engelska) Exteriör 24 tum
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.