Läs mer
Justrite™ Trälaminat frätande säkerhetsskåp
Produktkod. 11924957
Change view
Mått (D x B x H) Inredning:
15,28 x 22,48 x 19,44 tum. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
17,11 x 40,48 x 54,51 tum
20,85 x 34,4 x 29,49 tum. (53 x 87,6 x 74,9 cm)
Bärande kapacitet:
36 x 2,5 L flaskor
49 x 2,5 l flaskor
6 x 2,5 L flaskor
Antal hyllor:
1
2
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Inredning Bärande kapacitet Antal hyllor Förpackningsstorlek
11924957 20,85 x 34,4 x 29,49 tum. (53 x 87,6 x 74,9 cm) 36 x 2,5 L flaskor 1 Varje
11914957 15,28 x 22,48 x 19,44 tum. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm) 6 x 2,5 L flaskor Hold (Håll) Varje
11934957 17,11 x 40,48 x 54,51 tum 49 x 2,5 l flaskor 2 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11924957 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 24140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27917.11 SEK
    21564.14 SEK / Paket med 1
    Save 6352.97 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-04-2027
Innehåller
Adjustable leg levelers, Haz-Alert™ reflective labels and double key set for safety and security.
Säker förvaring av salpetersyra, diklorsyra, fenoler och andra starkt frätande syror är viktigt för arbetare. Justrite Säkerhetsskåp i trälaminat gör att frätande ämnen kan placeras utom fara.
  • Hållbar och mycket kemikaliebeständig
  • Tillverkad av 0,75 tum. (1,9 cm) spånskiva klädd invändigt och utvändigt med ett kemikaliebeständigt laminat —inga invändiga metalldelar som korroderar
  • Med dubbla skjutdörrar
  • Mfr. Inga. 24120 : Idealisk för enkel åtkomst som bänkskåp; rymmer upp till sex 2,5L flaskor och har olåsbara skjutdörrar
  • Mfr. Inga. 24140 : Topp av polyeten med hög densitet med lätt upphöjd, böjd läpp som innehåller spill, gör rengöringen enkel
  • Mfr. Inga. 24150 : Lämplig för stora förvaringsjobb och golvplacering
Specifikationer
Depth (engelska) Interiör 20,85 tum.
Djup (metrisk) Exteriör 55.8 cm
Djup (metrisk) interiör 53 cm
Mått (D x B x H) Inredning 20,85 x 34,4 x 29,49 tum. (53 x 87,6 x 74,9 cm)
Dörr stil Manuell-stäng
Höjd (engelska) Interiör 29,49 tum.
Höjd (metrisk) Exteriör 90.8 cm
Höjd (metrisk) interiör 74.9 cm
Inkluderar Justerbara bennivåer, Haz-Alert™ reflekterande etiketter och dubbel nyckelset för säkerhet och säkerhet
Bärande kapacitet 36 x 2,5 L flaskor
Antal dörrar 2
Antal hyllor 1
Vikt (engelska) 233 lb.
Vikt (metrisk) 106 kg
Bredd (engelska) Interiör 34,4 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 91.44 cm
Bredd (metrisk) Interiör 87.6 cm
Färg Kungsblå
Djup (engelska) Exteriör 22 tum
Höjd (engelska) Exteriör 35,75 tum.
Material Trä
Produkttyp Förvaringsskåp för frätande och syror
Bredd (engelska) Exteriör 36 tum.