Läs mer
Justrite™ Trälaminat frätande säkerhetsskåp
Produktkod. 11934957
Mått (D x B x H) Inredning:
15,28 x 22,48 x 19,44 tum. (38,8 x 57,1 x 49,4 cm)
17.11 x 40.48 x 54.51 in.
20,85 x 34,4 x 29,49 tum. (53 x 87,6 x 74,9 cm)
Bärande kapacitet:
36 x 2,5 L flaskor
49 x 2.5 L Bottles
6 x 2,5 L flaskor
Antal hyllor:
1
2
Hold (Håll)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11934957
Brand: Justrite™ 24150
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Adjustable leg levelers, Haz-Alert™ reflective labels and double key set for safety and security.
Säker förvaring av salpetersyra, diklorsyra, fenoler och andra starkt frätande syror är viktigt för arbetare. Justrite Säkerhetsskåp i trälaminat gör att frätande ämnen kan placeras utom fara.
  • Durable and highly chemical resistant
  • Made from 0.75 in. (1.9cm) particle board clad internally and externally with a chemical-resistant laminate—no internal metal parts to corrode
  • With double sliding doors
  • Mfr. No. 24120: Ideal for easy access as a benchtop cabinet; holds up to six 2.5L bottles and has nonlocking sliding doors
  • Mfr. No. 24140: High-density polyethylene top with slightly raised, curved lip that contains spills, makes cleanup easy
  • Mfr. No. 24150: Suitable for large storage jobs and floor placement
Specifikationer
Depth (engelska) Interiör 17.11 in.
Djup (metrisk) Exteriör 45.4 cm
Djup (metrisk) interiör 43.5 cm
Mått (D x B x H) Inredning 17.11 x 40.48 x 54.51 in.
Dörr stil Manual-close
Höjd (engelska) Interiör 54.51 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 152.4 cm
Höjd (metrisk) interiör 138.5 cm
Inkluderar Adjustable leg levelers, Haz-Alert™ reflective labels and double key set for safety and security
Bärande kapacitet 49 x 2.5 L Bottles
Antal dörrar 2
Antal hyllor 2
Vikt (engelska) 320 lb.
Vikt (metrisk) 145 kg
Bredd (engelska) Interiör 40.48 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 106.7 cm
Bredd (metrisk) Interiör 102.8 cm
Färg Royal Blue
Djup (engelska) Exteriör 17.8 in.
Höjd (engelska) Exteriör 60 in.
Material Wood
Produkttyp Corrosives and Acids Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 42 in.