Läs mer
Justrite™ Chemcor™ Slimline Corrosives/Acid Safety Cabinet
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11955446
Change view
Vikt (engelska):
212 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
11955446 212 pund Varje
1 options
Produktkod. 11955446 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 89222221
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Justrite Chemcor™ Slimline Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
  • Flame-coated thermoplastic liner
  • 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
  • Seam-free surface
  • Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
  • Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
  • Blue color
  • Slimline style
  • Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
  • Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
  • Sure-grip™ Handles
Certifikat
FM Global tested and approved. Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Uppfyllande
FM Approved and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, NFPA, OSHA
Depth (engelska) Interiör 14.56 in.
Djup (metrisk) Exteriör 45.72 cm
Djup (metrisk) interiör 37 cm
Mått (D x B x H) Inredning 14.56 x 20 x 60.5 in.
Dörr stil Manual-close
För användning med (applikation) Flammables
Höjd (engelska) Interiör 60.5 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 165.1 cm
Höjd (metrisk) interiör 153.7 cm
Inkluderar ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
Bärande kapacitet 22 gal. (83 L)
Antal dörrar 1
Antal hyllor 3
Ytbeläggning Epoxy, Thermoplastic
Vikt (engelska) 212 pund
Vikt (metrisk) 96 kg
Bredd (engelska) Interiör 20 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 59.05 cm
Bredd (metrisk) Interiör 50.8 cm
Färg Blue
Djup (engelska) Exteriör 18 in.
Höjd (engelska) Exteriör 65 in.
Material Steel (CR)
Produkttyp Slimline storage cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 23.25 in.