Läs mer
Justrite™ Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acids Safety Cabinet, 2 Doors, Blue
Produktkod. 11915446
Change view
Bärande kapacitet:
12 gal. (45 l)
17 gal. (64 l)
Höjd (engelska) Exteriör:
18 tum
24 tum
Certifikat och efterlevnad:
FM, NFPA, OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bärande kapacitet Höjd (engelska) Exteriör Certifikat och efterlevnad Förpackningsstorlek
11915446 12 gal. (45 l) 18 tum FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) Varje
11905446 12 gal. (45 l) 18 tum FM, NFPA, OSHA Varje
11925446 17 gal. (64 l) 24 tum FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11915446 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 8913222
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Justrite Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
  • Flame-coated thermoplastic liner
  • 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
  • Seam-free surface
  • Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
  • Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
  • Blue color
  • Piggyback style
  • Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
  • Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
  • Sure-grip™ Handles
Certifikat
FM Global tested and approved. Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Uppfyllande
FM Approved and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Depth (engelska) Interiör 14.56 in.
Djup (metrisk) Exteriör 45.7 cm
Djup (metrisk) interiör 37 cm
Mått (D x B x H) Inredning 14.56 x 39.5 x 13 in.
Dörr stil Manual-close
För användning med (applikation) Flammables
Höjd (engelska) Interiör 13 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 45.7 cm
Höjd (metrisk) interiör 33 cm
Inkluderar ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
Bärande kapacitet 12 gal. (45 l)
Antal dörrar 2
Ytbeläggning Epoxy, Thermoplastic
Vikt (engelska) 132 lb.
Vikt (metrisk) 60 kg
Bredd (engelska) Interiör 39.5 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 109 cm
Bredd (metrisk) Interiör 100.3 cm
Färg Blue
Djup (engelska) Exteriör 18 in.
Höjd (engelska) Exteriör 18 tum
Material Steel (CR)
Produkttyp Piggyback Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 43 in.