Läs mer
Justrite™ Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acids Safety Cabinet, 2 Doors, Blue
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11925446
Bärande kapacitet:
12 gal. (45 l)
17 gal. (64 l)
Höjd (engelska) Exteriör:
18 tum
24 tum
Certifikat och efterlevnad:
FM, NFPA, OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11925446
Brand: Justrite™ 89172221
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Justrite Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acid Safety Cabinet offers corrosion and fire protection.
  • Flame-coated thermoplastic liner
  • 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
  • Seam-free surface
  • Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
  • Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
  • Blue color
  • Piggyback style
  • Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
  • Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
  • Sure-grip™ Handles
Certifikat
FM Global tested and approved. Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Uppfyllande
FM Approved and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Depth (engelska) Interiör 14.56 in.
Djup (metrisk) Exteriör 45.7 cm
Djup (metrisk) interiör 37 cm
Mått (D x B x H) Inredning 14.56 x 39.5 x 19.5 in.
Dörr stil Self-close
För användning med (applikation) Flammables
Höjd (engelska) Interiör 19.5 in.
Höjd (metrisk) Exteriör 60.9 cm
Höjd (metrisk) interiör 49.5 cm
Inkluderar ChemCor™ liner, welded Steel double wall construction, 2 in. liquid tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point Stainless Steel bullet self latching doors with U-Loc™ padlockable handle, kickplat
Bärande kapacitet 17 gal. (64 l)
Antal dörrar 2
Antal hyllor 1
Ytbeläggning Epoxy, Thermoplastic
Vikt (engelska) 151 lb.
Vikt (metrisk) 69 kg
Bredd (engelska) Interiör 39.5 in.
Bredd (metrisk) Exteriör 109 cm
Bredd (metrisk) Interiör 100.3 cm
Färg Blue
Djup (engelska) Exteriör 18 in.
Höjd (engelska) Exteriör 24 tum
Material Steel (CR)
Produkttyp Piggyback Storage Cabinet
Bredd (engelska) Exteriör 43 in.