Läs mer
Justrite™ Chemcor™ Piggyback Corrosives/Acids Safety Cabinet, 2 Doors, Blue
Bärande kapacitet:
12 gal. (45 L)
17 gal. (64 L)
Höjd (engelska) Exteriör:
18 in.
24 in.
Certifikat och efterlevnad:
FM, NFPA, OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Flame-coated thermoplastic liner
- 100% seamless liner on all interior walls, ceiling, sump, inside doors and shelves
- Seam-free surface
- Non-porous surface resists staining and cleans-up easily
- Dual-benefits/Multi-use - complete protection from harsh acids and corrosive chemicals
- Blue color
- Piggyback style
- Features double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2 in. (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents
- Adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with ULoc™ padlockable handle and Haz-Alert™ reflective warning labels
- Sure-grip™ Handles
Certifikat
FM Global tested and approved. Designed in accordance with National Fire Protection Association (NFPA) code 30 regulation
Uppfyllande
FM Approved and Complies with OSHA regulations and the International Fire Code of NFPA 1 Uniform Fire Code
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FM, NFPA, OSHA |
| Depth (engelska) Interiör | 14.56 in. |
| Djup (metrisk) Exteriör | 45.7 cm |
| Djup (metrisk) interiör | 37 cm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 14.56 x 39.5 x 13 in. |
| Dörr stil | Manual-close |
| För användning med (applikation) | Flammables |
| Höjd (engelska) Interiör | 13 in. |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 45.7 cm |
| Höjd (metrisk) interiör | 33 cm |
| Visa mer |