Läs mer
Justrite™ Prefabricerade Quick-Disconnect säkerhetsavfallsburkar
Produktkod. 10142332
Kapacitet (engelska):
1 gal.
2 gal.
5 gal.
Diameter (metrisk) Yttre:
19,7 cm
30,5 cm
Höjd (metrisk):
32,4 cm
37,5 cm
50,8 cm
Inkluderar:
Beslag av polypropen
Beslag i rostfritt stål
Beslag i rostfritt stål/polypropen
SS/PP-kopplingar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10142332
Brand: Justrite™ BY12755
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För kontinuerlig uppsamling av HPLC-avfallsflöde
Polyethylene can with quick-disconnect system permits “hands-free” liquid waste accumulation for maximum protection against chemicals. Suitable for pump-fed or gravity flow HPLC waste methods.
  • Allows free flow of liquid from outside source into FM-approved polyethylene disposal can
  • Two fittings accommodate tubing with 0.25 to 0.375 in. diameter (0.6 to 1.0cm)
  • Built-in pressure-relief prevents excessive pressure in extreme temperatures
  • Translucent white color makes detection of liquid level easy
  • Available with stainless-steel fitting with PTFE O-rings or economical polypropylene fitting with EPDM O-rings
Beställningsinfo
  • Slang levereras inte med behållare. Kontakta din Fisher Safety-kundrepresentant på 1-800-772-6733 för att beställa ersättningskopplingar i rostfritt stål (kat.nr. 19-160-367), utbytesfilter för kopplingar av rostfritt stål (19-052-373), eller utbytesfilter för kopplingar av polypropylen (19-3720).
  • Valfria tvåstegs koalescerande/kolfilter snäpper in i snabbkopplingen för att minimera lukter genom att fånga upp 99 % av vätskepartiklarna i gasformiga ångor; tillgänglig separat (19-052-373 för beslag i rostfritt stål och 19-052-371 för beslag av polypropen).
Certifikat
FM godkänd.
Uppfyllande
Uppfyller OSHA och EPA krav.
†Oval burk.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 19 L
Certifikat och efterlevnad FM, OSHA, EPA
Diameter (metrisk) Yttre 30,5 cm
Diameter (engelska) Yttre 12 in.
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Färg White
Höjd (metrisk) 50,8 cm
Kvantitet 1 Ea.
Diameter (metrisk) öppning 9.3 cm
Inkluderar SS/PP-kopplingar
För användning med (applikation) For continuous collection of HPLC waste flow
Höjd (engelska) 20 in.
Material Polyethylene
Produkttyp Safety Disposal Can