Läs mer
Justrite™ Prefabricerade Quick-Disconnect säkerhetsavfallsburkar
Produktkod. 10475452
Change view
Kapacitet (engelska):
1 gal.
2 gal.
5 gal.
Diameter (metrisk) Yttre:
19,7 cm
30,5 cm
Höjd (metrisk):
32,4 cm
37,5 cm
50,8 cm
Inkluderar:
Beslag av polypropen
Beslag i rostfritt stål
SS/PP-beslag
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Diameter (metrisk) Yttre Höjd (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
10475452 1 gal. 19,7 cm 32,4 cm Beslag av polypropen Varje
10201582 5 gal. 30,5 cm 50,8 cm Beslag av polypropen Varje
10680643 2 gal. 30,5 cm 37,5 cm Beslag av polypropen Varje
10487752 2 gal. 30,5 cm 37,5 cm Beslag i rostfritt stål Varje
10426352 2 gal. 30,5 cm 37,5 cm SS/PP-beslag Varje
10142332 5 gal. 30,5 cm 50,8 cm SS/PP-beslag Varje
10363412 5 gal. 30,5 cm 37,5 cm Beslag i rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10475452 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 12160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4467.75 SEK
    3589.95 SEK / Paket med 1
    Save 877.80 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
För kontinuerlig uppsamling av HPLC-avfallsflöde
Polyetenburk med snabbkopplingssystem tillåter“ handsfree” ansamling av flytande avfall för maximalt skydd mot kemikalier. Lämplig för pumpmatade eller gravitationsflödes-HPLC-avfallsmetoder.
  • Tillåter fritt flöde av vätska från extern källa till FM-godkänd avfallsbehållare av polyeten
  • Två kopplingar rymmer rör med 0,25 till 0,375 tum i diameter (0,6 till 1,0 cm)
  • Inbyggd tryckavlastning förhindrar för högt tryck i extrema temperaturer
  • Genomskinlig vit färg gör det enkelt att detektera vätskenivån
  • Finns med rostfritt stålkoppling med PTFE O-ringar eller ekonomisk polypropenkoppling med EPDM O-ringar
Beställningsinfo
  • Slang levereras inte med behållare. Kontakta din Fisher Safety-kundrepresentant på 1-800-772-6733 för att beställa ersättningskopplingar i rostfritt stål (kat.nr. 19-160-367), utbytesfilter för kopplingar av rostfritt stål (19-052-373), eller utbytesfilter för kopplingar av polypropylen (19-3720).
  • Valfria tvåstegs koalescerande/kolfilter snäpper in i snabbkopplingen för att minimera lukter genom att fånga upp 99 % av vätskepartiklarna i gasformiga ångor; tillgänglig separat (19-052-373 för beslag i rostfritt stål och 19-052-371 för beslag av polypropen).
Certifikat
FM godkänd.
Uppfyllande
Uppfyller OSHA och EPA krav.
†Oval burk.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3.8 L
Certifikat och efterlevnad FM, OSHA, EPA
Diameter (metrisk) Yttre 19,7 cm
Diameter (engelska) Yttre 7,75 tum.
Kapacitet (engelska) 1 gal.
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 32,4 cm
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 13.3 cm
Diameter (engelska) Öppning 1,45 tum.
Diameter (metrisk) öppning 3.7 cm
Inkluderar Beslag av polypropen
För användning med (applikation) För kontinuerlig uppsamling av HPLC-avfallsflöde
Bredd (engelska) 5,25 tum.
Höjd (engelska) 12,75 tum.
Material Polyeten
Produkttyp Säkerhetsavfall kan