Läs mer
Justrite™ Prefabricerade Quick-Disconnect säkerhetsavfallsburkar
Kapacitet (engelska):
1 gal.
2 gal.
5 gal.
Diameter (metrisk) Yttre:
19,7 cm
30,5 cm
Höjd (metrisk):
32,4 cm
37,5 cm
50,8 cm
Inkluderar:
Beslag av polypropen
Beslag i rostfritt stål
Beslag i rostfritt stål/polypropen
SS/PP-kopplingar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För kontinuerlig uppsamling av HPLC-avfallsflöde
Polyetenburk med snabbkopplingssystem tillåter“ handsfree” ansamling av flytande avfall för maximalt skydd mot kemikalier. Lämplig för pumpmatade eller gravitationsflödes-HPLC-avfallsmetoder.
- Tillåter fritt flöde av vätska från extern källa till FM-godkänd avfallsbehållare av polyeten
- Två kopplingar rymmer rör med 0,25 till 0,375 tum i diameter (0,6 till 1,0 cm)
- Inbyggd tryckavlastning förhindrar för högt tryck i extrema temperaturer
- Genomskinlig vit färg gör det enkelt att detektera vätskenivån
- Finns med rostfritt stålkoppling med PTFE O-ringar eller ekonomisk polypropenkoppling med EPDM O-ringar
Beställningsinfo
- Slang levereras inte med behållare. Kontakta din Fisher Safety-kundrepresentant på 1-800-772-6733 för att beställa ersättningskopplingar i rostfritt stål (kat.nr. 19-160-367), utbytesfilter för kopplingar av rostfritt stål (19-052-373), eller utbytesfilter för kopplingar av polypropylen (19-3720).
- Valfria tvåstegs koalescerande/kolfilter snäpper in i snabbkopplingen för att minimera lukter genom att fånga upp 99 % av vätskepartiklarna i gasformiga ångor; tillgänglig separat (19-052-373 för beslag i rostfritt stål och 19-052-371 för beslag av polypropen).
Certifikat
FM godkänd.
Uppfyllande
Uppfyller OSHA och EPA krav.
†Oval burk.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Certifikat och efterlevnad | FM, OSHA, EPA |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30,5 cm |
| Diameter (engelska) Yttre | 30,08 cm |
| Kapacitet (engelska) | 2 gal. |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 37,5 cm |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (engelska) Öppning | 3,65 tum. |
| Diameter (metrisk) öppning | 9.3 cm |
| Visa mer |