Läs mer
Justrite™ Dispensering av säkerhetsburkar
Produktkod. 12981385
Change view
Produkttyp:
Typ I Hyllskyddsburk
Typ I lutningsskydd
Höjd (engelska):
15,8 tum
16,8 tum
Höjd (metrisk):
403 mm
429 mm
Inkluderar:
Kran 08902 och Stand
Tryck på 08540
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Höjd (engelska) Höjd (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
12981385 Typ I Hyllskyddsburk 16,8 tum 429 mm Tryck på 08540 Varje
12911395 Typ I lutningsskydd 15,8 tum 403 mm Kran 08902 och Stand Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12981385 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 7150140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3684.63 SEK
    2791.38 SEK / Paket med 1
    Save 893.25 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Pålitliga dispenseringsfunktioner till ett ekonomiskt pris
För säker dispensering av farliga vätskor i provrör, små flaskor och bägare
  • Vakuumavlastningsventil i locket för jämnt vätskeflöde och självstängande kranar för problemfri dispensering
  • Påfyllningspipar har självstängande, tryckavlastande lock och flamskydd i rostfritt stål
  • Kapacitet: 19L (5 gal)
  • Färg: Röd
  • Mindre 19-413-847 kran ger enklare dispensering i labbmiljöer; Nr 08902 kran bättre lämpad för tung, industriell användning
Hyllburkar
  • Kran monterad två tum ovanför botten för att eliminera lyft av burkarna under dispensering
  • Tilt burkar
    • Kran på toppen med en robust metallvagga för burken; vaggans bas mäter 35,1x 35,6 cm (13,81x 14 tum)
    Certifikat
    FM
    Uppfyllande
    CARB, NFPA , OSHA
    Specifikationer
    Certifikat och efterlevnad FM, CARB, NFPA , OSHA
    Produkttyp Typ I Hyllskyddsburk
    Förslutningstyp Självstängande tryckavlastningslock
    Kapacitet (engelska) 5 gal.
    Kapacitet (metrisk) 19 L
    Färg Rött
    För användning med (applikation) För laboratorier
    Material Stål
    Inkluderar Tryck på 08540
    Höjd (engelska) 16,8 tum
    Höjd (metrisk) 429 mm
    Diameter (engelska) Inre 11,75 tum.
    Diameter (engelska) Öppning 1,58 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 298 mm
    Diameter (metrisk) öppning 4 cm