Läs mer
Justrite™ Dispensering av säkerhetsburkar
Produkttyp:
Typ I Hyllskyddsburk
Typ I lutningssäkerhetsburk
Höjd (engelska):
15,8 tum
16,8 tum
Höjd (metrisk):
403 mm
429 mm
Inkluderar:
Tryck på 08540
Tryck på 08902 och stå
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För säker dispensering av farliga vätskor i provrör, små flaskor och bägare
- Vakuumavlastningsventil i locket för jämnt vätskeflöde och självstängande kranar för problemfri dispensering
- Påfyllningspipar har självstängande, tryckavlastande lock och flamskydd i rostfritt stål
- Kapacitet: 19L (5 gal)
- Färg: Röd
- Mindre 19-413-847 kran ger enklare dispensering i labbmiljöer; Nr 08902 kran bättre lämpad för tung, industriell användning
Hyllburkar
- Kran monterad två tum ovanför botten för att eliminera lyft av burkarna under dispensering
- Kran på toppen med en robust metallvagga för burken; vaggans bas mäter 35,1x 35,6 cm (13,81x 14 tum)
Certifikat
FM
Uppfyllande
CARB, NFPA , OSHA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FM, CARB, NFPA , OSHA |
| Produkttyp | Typ I Hyllskyddsburk |
| Förslutningstyp | Självstängande tryckavlastningslock |
| Kapacitet (engelska) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 19 L |
| Färg | Rött |
| För användning med (applikation) | För laboratorier |
| Material | Stål |
| Inkluderar | Tryck på 08540 |
| Höjd (engelska) | 16,8 tum |
| Visa mer |