Läs mer
Justrite™ Document Storage Boxes
Produktkod. 10830990
Change view
Mått (L x B x H):
1,62 x 8,75 x 11,5 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10830990 1,62 x 8,75 x 11,5 tum Paket med 20
1 options
Produktkod. 10830990 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 23303
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Beskrivning Medium top opening
Produkttyp Document Storage Box
Färg Rött
Material Polyeten
Inkluderar Label pack with 2 blank labels and labels printed SDS and instruction manual
För användning med (applikation) Used to keep important papers readily available while protecting them from moisture and dirt
Certifikat och efterlevnad OSHA
Mått (L x B x H) 1,62 x 8,75 x 11,5 tum
Höjd (engelska) 12,5 tum
Höjd (engelska) Interiör 11.5 in.
Höjd (metrisk) 31.8 cm
Höjd (metrisk) interiör 29.2 cm
Längd (engelska) 2,25 tum.
Längd (engelska) Interiör 1.62 in.
Längd (metrisk) 5.7 cm
Längd (metrisk) Interiör 4.1 cm
Bredd (engelska) 10,25 tum
Bredd (engelska) Interiör 8.75 in.
Bredd (metrisk) 26 cm
Bredd (metrisk) Interiör 22.2 cm