Läs mer
Justrite™ Polyethylene Document Storage Tubes
Produktkod. 12811884
Change view
Färg:
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12811884 Rött Paket med 20
1 options
Produktkod. 12811884 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 23305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Convenient and secure document storage
  • Made of weather resistant polyethylene
  • With twist on lid
  • All boxes have designated space for a label
  • Pre-marked and blank labels included in label pack
Specifikationer
Beskrivning Tube twist on lid opening
Produkttyp Document Storage Box
Färg Rött
Material Polyethylene
Inkluderar Label pack with 2 blank labels and labels printed SDS and instruction manual
För användning med (applikation) Used to keep important papers readily available while protecting them from moisture and dirt
Certifikat och efterlevnad OSHA
Diameter (engelska) Yttre 3.6 in.
Diameter (metrisk) Yttre 9.4 cm
Höjd (engelska) 12.5 in.
Höjd (engelska) Interiör 12 in.
Höjd (metrisk) 31.8 cm
Höjd (metrisk) interiör 30.5 cm