Läs mer
Justrite™ Drain Cans
Produktkod. 12982470
Change view
Kapacitet (engelska):
5 gal.
Höjd (engelska):
16,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (engelska) Höjd (engelska) Förpackningsstorlek
12982470 5 gal. 16,75 tum Varje
1 options
Produktkod. 12982470 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 10905
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For easy collection of solvents
  • Safely collect used solvents from parts-washing equipment
  • Removable, wide-mouth funnel of plated steel catches drainage without mess or spills
  • Built-in flame arrester keeps fire from contents
  • Attached handle allows for easy transport
  • 0.75 in. (1.9cm) threaded plug allows safe disposal of waste liquids from can into a permanent receptacle
  • Optional drain can cover helps to keep out dirt (Sold separately, see 19-018-411)
Certifikat
FM approved.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 19 L
Certifikat och efterlevnad FM
Diameter (metrisk) Yttre 29.5 cm
Diameter (engelska) Yttre 11.6 in.
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Färg Red
Höjd (metrisk) 42.5 cm
Kvantitet 1 Ea.
Inkluderar Wide-mouth funnel, flame arrester, attached handle
För användning med (applikation) Easy collection of solvents
Höjd (engelska) 16,75 tum
Material Galvanized Steel
Produkttyp Drain Can